11-1080
Furfural
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Furaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
O=Cc1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?