Documenti fondamentali
11-0210
Sigma-Aldrich
Field′s reagent (A)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
blood stain
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2