Documenti
07-1650
Sigma-Aldrich
Dibutilftalato
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
n-butil ftalato, DBP, Estere dibutilico dell’acido ftalico
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.34
Beilstein:
1914064
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
9.6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 147 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
756 °F
Limite di esplosione
0.47 %, 236 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
P. eboll.
340 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plastificante
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
367.7 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
186.5 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alin C Dirtu et al.
Environment international, 59, 344-353 (2013-07-31)
Human exposure to chemicals commonly encountered in our environment, like phthalates, is routinely assessed through urinary measurement of their metabolites. A particular attention is given to the specific population groups, such as obese, for which the dietary intake of environmental
Harpreet Bhatia et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2335-2344 (2013-06-14)
Di-n-butyl phthalate (DnBP) is an industrial pollutant with antiandrogenic effects reported in male mammals and fish. Little research has been done on the endocrine effects of DnBP in female fish. The present study investigated the changes in ovarian histology and
Sarah Moody et al.
Endocrinology, 154(9), 3460-3475 (2013-06-15)
Phthalates are plasticizers with widespread industrial, domestic, and medical applications. Epidemiological data indicating increased incidence of testicular dysgenesis in boys exposed to phthalates in utero are reinforced by studies demonstrating that phthalates impair fetal rodent testis development. Because humans are
Karen Sliwa et al.
Heart (British Cardiac Society), 100(24), 1967-1974 (2014-09-18)
Lack of evidence-based data on the spectrum of cardiovascular disease (CVD) in pregnancy or in the postpartum period, as well as on maternal and fetal outcome, provides challenges for treating physicians, particularly in areas of low resources. The objectives of
Yuichiro Yano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(4), 327-335 (2015-01-31)
Isolated systolic hypertension (ISH), defined as systolic blood pressure (SBP) ≥140 mm Hg and diastolic blood pressure (DBP) <90 mm Hg, in younger and middle-aged adults is increasing in prevalence. The aim of this study was to assess the risk