05-7070
Cicloesano
suitable for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
HPLC: suitable
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C