01-4950
Ammonium phosphate dibasic
SAJ first grade, 98.5-101.0%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
98.5-101.0%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
Punto di fusione
155 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?