01-2690
Aluminum chloride
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 100 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Disponibilità
available only in Japan
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges