01-2670
Aluminum chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 100 °C)
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Disponibilità
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (20 °C)
Stringa SMILE
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges