Documenti fondamentali
ENDOLYSS-RO
Roche
Endoproteinasi Lis-C grado sequenziamento
from Lysobacter enzymogenes
Sinonimo/i:
lisil endopeptidasi, lys-c, proteasi
Scegli un formato
5 μG
248,00 €
3 X 5 μG
667,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 μG
248,00 €
3 X 5 μG
667,00 €
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
PM
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Purificato mediante
electrophoresis
Confezionamento
pkg of 3 × 5 μg (11047825001)
pkg of 5 μg (11420429001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
pH ottimale
8.5-8.8
Intervallo di pH
5-12
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for enzyme test
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
L′endoproteinasi Lys-C di grado sequenziamento è stata isolata da Lysobacter enzymogenes come proteasi altamente purificata e specifica. L′endoproteinasi Lys-C isolata da Lysobacter enzymogenes è un membro della famiglia peptidasi S1. Viene utilizzata preferenzialmente per la frammentazione iniziale delle catene polipeptidiche nell′analisi di sequenze proteiche.[1]
Specificità
Questo enzima è una proteasi serinica che idrolizza selettivamente legami ammidici, esteri e peptidici al sito carbossilico della Lisina (in tampone TRIS-HCl, pH da 7,0 a 9,0).
Inattivazione termica: L′enzima può essere denaturato con l′applicazione di calore (5 minuti a 100 °C) o con TCA.
Applicazioni
Usare endoproteinasi Lys-C di grado sequenziamento per l′analisi della struttura e della sequenza delle proteine. Adatto per la digestione di proteine in soluzione, in gel di poliacrilammide o su membrane di blotting.[2][3][4][5]
Nota sulla preparazione
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da 2 a +8 °C
Ricostituzione
L′endoproteinasi liofilizzata Lys-C di grado sequenziamento è ricostituita in 50 μL di acqua bidistillata. Questo risulta in una concentrazione nel tampone di 50 mM Hepes, pH 8,0, 10 mM EDTA e 5 mg/mL di raffinosio. Per evitare autolisi la temperatura di incubazione non dovrebbe superare 37 °C.
Stabile in urea 4 M.
Altre note
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Alexander Ebhardt et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(24), 2735-2743 (2014-11-08)
Tandem mass (MS/MS) spectra generated by collision-induced dissociation (CID) typically lack redundant peptide sequence information in the form of e.g. b- and y-ion series due to frequent use of sequence-specific endopeptidases cleaving C- or N-terminal to Arg or Lys residues.
Heterologous expression and pro-peptide supported refolding of the high specific endopeptidase Lys-C
Stressler T, et al.
Protein Expression and Purification, 118, 31-38 (2016)
Tao Xu et al.
Nature protocols, 4(3), 325-332 (2009-02-21)
This protocol outlines the essential steps of mass spectrometry-based analysis of protein samples that can be used to identify post-translational arginylation. We describe special considerations for sample preparation and digestion, mass spectrometry analysis using high-precision instruments, database searching for the
Jung Hun Oh et al.
Journal of proteome research, 10(3), 1406-1415 (2011-01-14)
Many efforts have been made to discover novel bio-markers for early disease detection in oncology. However, the lack of efficient computational strategies impedes the discovery of disease-specific biomarkers for better understanding and management of treatment outcomes. In this study, we
Jason A Wall et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 291(5), H2462-H2472 (2006-06-13)
Ischemia-reperfusion (I/R) has critical consequences in the heart. Recent studies on the functions of I/R-activated kinases, such as p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), showed that I/R injury is reduced in the hearts of transgenic mice that overexpress the p38 MAPK