10108987001
Roche
Pyrophosphatase, inorganic (PPase)
from yeast
Sinonimo/i:
inorganic pyrophosphatase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
suspension
Attività specifica
~200 units/mg protein (At 25 °C with inorganic pyrophosphate as the substrate.)
Confezionamento
pkg of 1 mL (1 mg)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?