10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Sinonimo/i:
PCR
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
PM
660 kDa
Confezionamento
pkg of 5 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Rapporto di assorbanza
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorie correlate
Descrizione generale
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Applicazioni
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
Qualità
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sequenza
Chain Length approx. 1,000 bp
Definizione di unità
1 A260 unit equals 50 μg
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash