Documenti fondamentali
ZFCBIQ0IT
Milli-Q
Country box per il sistema Milli-Q® IQ 7000 (Italia)
Available only in Italy
Sinonimo/i:
Country box per il sistema Milli-Q® IQ 7000 IT
Scegli un formato
1 KIT
60,40 €
60,40 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
60,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
60,40 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche
Printed Quick Reference Guide, a user manual in local language and in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in Italy
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descrizione generale
La Country Box per i sistemi Milli-Q® IQ 7000 è un accessorio per l′installazione del sistema che consiste in una confezione specifica per il proprio paese contenente una Guida Rapida di Riferimento (in formato stampa), un Manuale d′Uso nella lingua del paese e in inglese (su chiavetta USB) e un adattatore elettrico specifico per la rete elettrica locale.
Applicazioni
Il contenuto della Country Box fornisce all′utilizzatore la pronta disponibilità di tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente il sistema prescelto e per collegarsi alla rete elettrica locale.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany