Documenti fondamentali
ZFCBEQ0IT
Milli-Q
Country Box Milli-Q® EQ Systems
Available only in Italy
Sinonimo/i:
Country box Milli-Q® EQ 7000 IT
Scegli un formato
1 KIT
134,00 €
134,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
134,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in Italy
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
Descrizione generale
The Country box for the Milli-Q® EQ 7000 system is an installation accessory that contains a printed quick reference guide, a user manual in local language and in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network.
Applicazioni
The components of the Country box assist users to quickly access the information they need to correctly use their system and connect to the local power network.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany