Documenti fondamentali
ZAFS15EWW
Milli-Q
Sistema di purificazione dell′acqua AFS® 15E
Water purification system with Elix® technology, producing CLRW quality water up to 300 L/day
Sinonimo/i:
Sistema per la purificazione dell’acqua AFS®, Sistema di purificazione dell’acqua AFS® 15E
About This Item
Codice UNSPSC:
41104206
NACRES:
SB.53
Ingresso CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AFS®
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
15 L/hr make-up flow rate
2 L/min distribution flow rate
2 L/min product water instant delivery rate
28 kg operating weight (61.7 lb)
300 L/day max. usage
Resistività
>15 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
58.5 cm (23 in.) × 26.8 cm (10.6 in.) × 42.6 cm (16.8 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (that complies with the CLSI guideline)
Descrizione generale
I sistemi AFS® combinano la tecnologia di elettrodeionizzazione (EDI) all′ avanguardia Elix® con altre tecniche per la purificazione dell′acqua complementari per fornire in maniera affidabile acqua di qualità costante. Il sistema per la purificazione dell′acqua AFS 15E® produce fino a 300 L di acqua al giorno con un flusso di produzione al serbatoio di 15 L/h e un flusso di erogazione all′analizzatore di 2 L/min. L′acqua prodotta è conforme alle linee guida del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) per l′acqua di grado reagente da laboratorio clinico (CLRW). La tecnologia elix ® EDI del sistema, che utilizza resine a scambio ionico che si autorigenerano in permanenza, contribuisce ad assicurare costi di esercizio ridotti e preventivabili per la gamma di sitemi AFS® E. Questi sistemi sono dotati di un monitoraggio completo e una capacità di archiviazione delle informazioni sulla qualità dell′acqua in grado di conservare fino ad un massimo di sei mesi di dati.
Applicazioni
I sistemi per la purificazione dell′acqua della serie AFS® E con tecnologia Elix® alimentano gli analizzatori con acqua di qualità costante tale da soddisfare gli standard CLRW del CLSI.
Caratteristiche e vantaggi
  • La tecnologia di elettrodeionizzazione (EDI) d′avanguardia Elix® viene combinata con altre tecniche per la purificazione dell′acqua complementari per fornire acqua di qualità costante in grado di rispondere agli standard CLRW
  • La tecnologia EDI Elix® utilizza su base permanente resine a scambio ionico autorigeneranti per garantire costi di esercizio preventivabili
  • Soddisfa i criteri di accreditamento (p.es. accreditamento CAP 15189SM allo standard ISO 15189:2022) con monitoraggio completo e capacità di archiviazione automatica delle informazioni sulla qualità dell′acqua. Possibilità di archiviare fino a 6 mesi di dati, per una tracciabilità affidabile
  • La tecnologia brevettata Elix® fornisce acqua di qualità costante senza la necessità di ricorrere ad addolcitori o a cartucce di condizionamento, con conseguente riduzione degli oneri di manutenzione e ridotti tempi di fermo per l′analizzatore
  • Il programma di assistenza Milli-Q® offre una gamma di servizi, come le visite di manutenzione preventiva e la gestione online a contratto
  • Una ridotta impronta al suolo consente l′installazione ovunque risulti conveniente: a parete, sotto un banco di lavoro o su un carrello
Componenti
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione e UV
  • Applicazioni: analisi cliniche di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 m e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" del manuale d′uso fornito (in Nord America su chiavetta USB)
  • Avvertenze per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).