Documenti fondamentali
VSWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.025 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.025 μm, 293 mm, white, plain
Scegli un formato
25 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
Microdialysis of DNA and proteins
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Parametri
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
293 mm
Spessore
105 μm
Estraibili (gravimetria)
1.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.5
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.025 μm pore size
72 % porosity
Punto di bolla
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Descrizione generale
Filter Code: VSWP
Applicazioni
Microdialysis of DNA and proteins
Altre note
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)