Vai a
VPMHADAPVB
Viresolve® Pro Fittings Kit
1.27 cm (.5 in.) Vent blanks For vent 6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
6 pkg
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Vent Blanks,
Quality Segment
General description
6 pack of 1.27 cm (.5 in.) Vent blanks for vent
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
VPMHADAPSBVPMHADAPVFSLFH02510
Vent Blanks
Millipore
VPMHADAPVB
Vent Blanks
1.5 in. Blanks
Millipore
VPMHADAPSB
1.5 in. Blanks
Vent Fittings
Millipore
VPMHADAPVF
Vent Fittings
Filtro di sfiato For Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity.
Milli-Q
SLFH02510
Filtro di sfiato
description
-
description
-
description
-
description
For Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity.
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vent Blanks
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)