Vai a
VPMHADAPSK
Viresolve® Pro Fittings Kit
Fittings Kit (three 3.81 cm (1.5 in.) sanitary fittings, two 3.81 cm (1.5 in.) blanks, one 1.27 cm (0.5 in.) vent fitting and one 1.27 cm (0.5 in.) blank)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fittings Kit,
Quality Segment
General description
Fittings Kit for the Viresolve® Pro and Pro+ Magnus Holder.
3 x 3.81 cm (1.5 in.) sanitary fittings
2 x 3.81 cm (1.5 in.) blanks
1 x 1.27 cm (.5 in.) vent fitting
1 x 1.27 cm (.5 in.) blank
Other Notes
Kit includes: three 1.5 in. sanitary fittings, two 1.5 in. blanks, one vent fitting and one vent blank
Legal Information
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
XXPXLFTKTVPMHADAPVF
Fittings Kit
Millipore
VPMHADAPSK
Fittings Kit
Vent Fittings
Millipore
VPMHADAPVF
Vent Fittings
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fittings Kit
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)