Documenti fondamentali
UFC30GV
Millipore
Filtro centrifugo Ultrafree®, volume del campione 0,5 mL
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali:
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Dimensione pori:
0.22 μm pore size
Lunghezza:
45 mm
Diametro:
10.6 mm
Superficie filtrante:
0.2 cm2
Sterilità:
non-sterile
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 5 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
45 mm
Diametro
10.6 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: GVPP
Tipologia di filtro: Microfiltrazione
I dispositivi centrifughi Ultrafree® MC monouso (0,5 mL), sono filtri monouso adatti per rimuovere particolati da soluzioni biologiche acquose.
Applicazioni
I microfiltri centrifughi Ultrafree®-MC sono adatti per:
  • rimuovere particolati e precipitati da campioni in soluzione acquosa e, in alcuni casi, in soluzione non acquosa
  • soluzioni di proteine e acidi nucleici
  • l′estrazione e la purificazione di proteine
  • la preparazione di campioni
Caratteristiche e vantaggi
  • Disponibili con pori di cinque diverse dimensioni, da 0,1 a 5,0 µm
  • Disponibili anche come unità presterilizzate
  • Assicura una filtrazione rapida e risultati altamente riproducibili
  • Adatto per le provette da 1,5 mL nei rotori ad angolo fisso
Stato fisico
Codice colore: giallo
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany