TS-10L-BK
Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
BRIC-8, polyclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 L
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Concentrazione
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1