TMSTK
mPAGE® TurboMix Stacking Solution 120ML
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Sinonimo/i:
Bis-Tris gel stacking solution, stacking gel solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
liquid
Rapporto d’alimentazione
29:1
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3