TL-10L-BK
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
BIRMA-1, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 10 L
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Concentrazione
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2