Documenti fondamentali
TGFBMAG-64K-01
Millipore
Kit MILLIPEX® TGFß1, single plex, con sferette magnetiche - Saggio immunologico multiplex
This Immunology Multiplex Assay is used for the simultaneous quantification of the TGF-β1 biomarker in the following species: Mouse/Human/Rat/Pig/Horse/Rabbit/Guinea Pig/Hamster.
Sinonimo/i:
Luminex® cytokine immunoassay, Millipore TGF beta kit, transforming growth factor beta 1 kit
Scegli un formato
96 WELLS
934,00 €
934,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
934,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
934,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Single Plex
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il sistema del fattore di crescita trasformante beta (TGFβ), una superfamiglia di citochine nonché vie di trasduzione del segnale, è altamente conservato in tutto il regno animale. Le funzioni del TGFβ si esplicano nello sviluppo delle cellule immunitarie, nell'angiogenesi, nella guarigione delle ferite e nello sviluppo embrionale e osseo e questo fattore di crescita ha un ruolo critico nella risposta immunitaria, nelle cardiopatie e nel cancro. Nel suo stato normale, TGFβ appartiene a una delle poche classi di proteine in grado di inibire la crescita cellulare fermando la mitosi nella fase G1, inducendo la differenziazione cellulare o l'apoptosi. Tuttavia, durante l'oncogenesi, mutazioni a carico della via di trasduzione del segnale di TGFβ rendono le cellule neoplastiche resistenti agli effetti delle normali attività di TGFβ, inducendo proliferazione senza controllo. Le ricerche preliminari suggeriscono che la VE-caderina possa potenziare la via di trasduzione del segnale di TGFβ mutato.
Il Kit MILLIPEX® TGFβ1, single plex, con sferette magnetiche si usa per quantificare TGFβ in campioni di siero, plasma, lisato tissutale/cellulare e surnatante
di colture.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sferette magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Specificità
Oltre al TGFβ1 umano, il saggio è in grado di identificare TGFβ1 nel siero di: cavallo, coniglio, topo, ratto, mini-pig, specie canine, criceto, cavia, scimmia Rhesus e scimmia Cynomolgus. Tuttavia, l'entità precisa della reattività crociata non è stata determinata.
Applicazioni
  • Analita: TGFβ1
  • Specie raccomandate: oltre a TGFβ1 umano, il saggio è in grado di rivelare il TGFβ1 nel siero di: cavallo, coniglio, topo, ratto, mini-pig, specie canine, criceto, cavia, scimmia Rhesus e scimmia Cynomolgus. Tuttavia, l'entità precisa della reattività crociata non è stata determinata.
  • Tipi di campioni raccomandati: siero, plasma, surnatante di colture e lisati cellulari/tissutali
  • NOTA: questo saggio richiede un trattamento di acidificazione dei campioni mediante i reagenti e il protocollo forniti.
  • Diluizione raccomandata dei campioni: 25 μL per pozzetto di una diluizione 1:30 dopo trattamento di acidificazione dei campioni di siero e plasma; i campioni di colture cellulari/tissutali possono richiedere di essere diluiti prima del trattamento di acidificazione (per dettagli, consultare il protocollo).
  • Durata dell'esperimento: tutta la notte (16-18 ore) a 2-8 °C oppure 2 ore a temperatura ambiente (20-25 °C).
  • Categoria di ricerca: infiammazione & immunologia
  • Sottocategoria di ricerca: malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie croniche, disturbi immunitari, malattie infiammatorie, artrite reumatoide
Confezionamento
Tutto il necessario in un unico kit.
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8°C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Jorge Carrascal et al.
European journal of immunology, 46(3), 593-608 (2015-12-08)
Autoreactive B lymphocytes play a key role as APCs in diaebetogenesis. However, it remains unclear whether B-cell tolerance is compromised in NOD mice. Here, we describe a new B lymphocyte transgenic NOD mouse model, the 116C-NOD mouse, where the transgenes
Patrick Bellelis et al.
Gynecologic and obstetric investigation, 84(5), 435-444 (2019-02-04)
The objective of this study was to evaluate cytokines related to natural killer and T-regulatory cells in endometriotic lesions, peritoneal fluid (PF) and the peripheral blood (PB) of patients with deep infiltrative endometriosis. A case-control study was conducted in a
Nancy N Ortiz-Villatoro et al.
Scientific reports, 11(1), 16780-16780 (2021-08-20)
There are no clinical interventions to prevent post-injury epilepsy, a common and devastating outcome after brain insults. Epileptogenic events that run from brain injury to epilepsy are poorly understood. Previous studies in our laboratory suggested Proechimys, an exotic Amazonian rodent
Albert D Donnenberg et al.
Oncotarget, 10(60), 6456-6465 (2019-11-20)
We compared the secretome of metastatic (non-small cell lung cancer (NSCLC)) and primary (mesothelioma) malignant pleural effusions, benign effusions and the published plasma profile of patients receiving chimeric antigen receptor T cells (CAR-T), to determine factors unique to neoplasia in
Xiaonan Li et al.
PloS one, 16(5), e0251293-e0251293 (2021-05-14)
Proteins and lipids of milk fat globule membrane (MFGM) and probiotics are immunomodulatory. We hypothesized that Lactobacillus paracasei ssp. paracasei strain F19 (F19) would augment vaccine antibody and T helper 1 type immune responses whereas MFGM would produce an immune
Contenuto correlato
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.