Documenti fondamentali
SYMBBTH01
Millipore
Steritest® Symbio bottle holder (basket and support rod)
for use with Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinonimo/i:
Bottle mount
Scegli un formato
1 EA
1.200,00 €
1.200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.200,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
1.200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
316L stainless steel container (316 L)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Steritest® Symbio bottle holder is ergonomically positioned around the pump head for easy access in limited-space environments. The bottle holder includes a basket and a support rod. The height and orientation of the bottle holder basket can be adjusted according to the convenience.
Applicazioni
Steritest® Symbio bottle holder is an accessory of Steritest® Symbio pumps and used to place the bottle during sterility testing.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany