SX0995
Stoddard Solvent
Sinonimo/i:
Stoddard Solvent, Mineral Spirits
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤20
P. ebollizione
153-210 °C
Temp. transizione
flash point 38 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
BrCCCCCCO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H13BrO.C2H4O2/c7-5-3-1-2-4-6-8;1-2(3)4/h8H,1-6H2;1H3,(H,3,4)
ORSNIUUONGZHEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup