ST1070
Anti-Tiam1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-T-Cell Lymphoma Invasion and Metastasis 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIAM1(7074)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Jurkat or NIH3T3 cells
Altre note
Qi, H., et al. 2001. Cell Growth Differ.12, 603.
Stam, J.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 28447.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1