Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l. | 28,80 € |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Low Trypsin-High EDTA, PBS Based, 0.025% Trypsin and 0.75mM EDTA (1X), without Ca2+ and Mg2+, The Low Trypsin-High EDTA, PBS Based, 0.025% Trypsin & 0.75mM EDTA (1X), without Ca 2+ & Mg 2+ is available in a 100 mL format.
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Application
Preparation Note
Disclaimer
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?