SLLHC13NL
Filtri da siringa Millex™, PTFE idrofilo
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LH, Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm
Scegli un formato
422,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
422,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Altezza
21.1 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
• Certificato per cromatografia ionica.
• Membrana in PTFE idrofilo disponibile con pori da 0,20 µm e da 0,45 µm e due diametri per adattarsi alle tue esigenze applicative.
• Minimo rilascio di estraibili interferenti con analisi IC, per minimizzare il rumore di fondo in analisi IC ad elevata sensibilità
• Compatibili sia con soluzioni acquose sia con soluzioni organiche
Dimensione delle confezioni e codici SKU
SLLGC13NL: 0,2 µm, PTFE idrofilo, 13mm, 100 per conf.
SLLGC25NS: 0,2 µm, PTFE idrofilo, 25mm, 50 per conf.
SLLHC13NL: 0,45 µm, PTFE idrofilo, 13mm, 100 per conf.
SLLHC25NS: 0,45 µm, PTFE idrofilo , 25mm, 50 per conf.
Applicazioni:
Cromatografia ionica (IC)
Applicazioni
Confezionamento
Specifiche
Articoli
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.