Documenti fondamentali
SLGSR33SS
Millipore
Filtri da siringa Millex in MCE
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Scegli un formato
50 PKG
222,00 €
222,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
222,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
222,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex
Durata
3 yr
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 50
Parametri
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Colore
blue
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥50 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
I filtri da siringa sterili Millex sono ideali per la sterilizzazione di solventi organici e soluzioni acquose o per la filtrazione sterilizzante di aria e gas. Molti metodi di preparazione dei campioni richiedono l′uso dei filtri Millex in virtù della loro qualità e la loro costanza di prestazioni senza eguali. Non solo i filtri Millex sono caratterizzati da un minimo volume morto e portate più elevate, ma resistono anche a pressioni di esercizio maggiori e sono chimicamente compatibili con una ampia gamma di campioni e solventi, così da ridurre al minimo il rilascio di estraibili. I filtri Millex sono prodotti in un ambiente controllato e automatizzato nel rispetto dei più alti standard di qualità. I dispositivi sterili sono dotati di certificato di qualità; tra questi, alcuni sono classificati come idonei per applicazioni mediche.
Applicazioni
Chiarifica di acqua, tamponi o soluzioni acquose
Filtro da siringa sterile con diametro da 33 mm e membrana in esteri misti di cellulosa con grado di filtrazione di 0,22 μm.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche & vantaggi
  • Adatti per una varietà di applicazioni in base a tipo di membrana, alloggiamento e classe di validazione
  • Unità filtranti specializzate per proteggere i trasduttori di emodialisi da sangue e condensa e per la protezione delle linee del vuoto
  • Membrane a basso rilascio di estraibili e ridotto adsorbimento aspecifico per garantire perdite minime del campione
  • Portate e pressioni d′esercizio più elevate per prestazioni superiori
Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas; filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di molecole di piccole dimensioni
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterile
  • Uso previsto: sterilizzazione di piccoli volumi di soluzioni acquose
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione “Istruzioni per l′uso” della guida all′uso del filtro per siringa Millex
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Questo articolo è la diretta sostituzione di SLGS033SS nei paesi soggetti a restrizioni.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
La filtrazione dei campioni consente di operare una prima separazione, riducendone la complessità, aumentando la purezza degli analiti e migliorando i risultati analitici.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.