Documenti fondamentali
SLCRM25NS
Millipore
Filtri da siringa Millex in PTFE idrofilo
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtro da siringa Millex, PTFE idrofilo, HPF, non-sterile, Filtro da siringa Millex-LCR
Scegli un formato
SLCRM25NS
228,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
SLCRM25NS
228,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Descrizione
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HPF/LCR
Panoramica dei filtri da siringa Millex HPF non sterili
• I filtri Millex HPF includono due diversi componenti: un prefiltro graduato in fibra di vetro (da 10,0 a 0,7  µm) per rimuovere le particelle più grandi e un filtro a membrana da 0,20 o 0,45  µm per la filtrazione fine
• Resa significativamente maggiore rispetto ai filtri standard privi di prefiltrazione, specialmente per la filtrazione di soluzioni con molte particelle
• Per uso manuale o automatizzato
• Alloggiamento in polietilene a basso rilascio di estraibili
Disponibile in 3 confezioni:
SKU che termina con NS (------- NS): 50 per conf.
Codice SKU che termina con NK (-------NK): 1000 per conf.
Codice SKU che termina con NZ (-------NZ): confezione da 200 unità pre-assemblate in 8 tubi da 25 filtri ciascuno.
Applicazioni:
test di dissoluzione di farmaci, preparazione automatizzata del campione, chiarificazione di soluzioni contenenti alti livelli di particelle.
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.