Documenti
SLAA025
Millipore
Filtri da siringa Millex®, MCE
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-AA, Filtri da siringa da 0,8 μm MCE, Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa, Filtro a siringa MF-Millipore MCE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
25 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm
input
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Rassegna di filtri per siringa non sterili Millex® con membrana in MCE:
• Membrana idrofilica in esteri misti di cellulosa (MCE) disponibile con pori da 0,22 µm, 0,45 µm e 0,80 µm per ogni esigenza applicativa.
• Il corpo è realizzato in cloruro di polivinilidene (PVC) a basso contenuto di residui estraibili.
Codice SKU e confezioni
SLAA025NB: 0,80 µm, esteri misti di cellulosa, 25 mm, 250 per confezione
SLAA025NK: 0,80 µm, esteri misti di cellulosa, 25 mm, 1000 per confezione
SLGS02510: 0,22 µm, esteri misti di cellulosa, 25 mm, 1000 per confezione
SLGS025NB: 0,22 µm, esteri misti di cellulosa, 25 mm, 250 per confezione
SLHA02510: 0,45 µm, esteri misti di cellulosa, 25 mm, 1000 per confezione
SLHA025NB: 0,45 µm, esteri misti di cellulosa, 25 mm, 250 per confezione
SLAP02550: fibra di vetro, 25 mm, 50 per confezione
Applicazioni:
Chiarificazione di soluzioni acquose, filtrazione generale di laboratorio
Specifiche
Solo per uso generale di laboratorio
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
WGK 3