Documenti fondamentali
SK1M009W01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Cassette with Biomax 5 kDa Membrane, C screen, 0.1 m²
Scegli un formato
1 EA
1.751,00 €
1.751,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.751,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
1.751,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Livello qualitativo
Descrizione
Filter code Biomax 5
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Qualità
400
Parametri
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Area nominale della membrana
0.1 m2
Larghezza
5.6 cm , 2.2 in.
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
5 kDa filter
Intervallo di pH
1-14
Risultati analitici
The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m² after a water flush.
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2