Documenti
SCC255
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di preadipociti bruni di topo WT-1
WT-1 mouse brown preadipocyte cell line is a useful model for studying adipogenesis and brown adipocyte biology.
Sinonimo/i:
Brown Preadipocyte Cells, Mouse Brown Preadipocytes, WT-1 Preadipocyte Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
tecniche
cell differentiation: suitable
Descrizione generale
L'obesità è una epidemia sanitaria mondiale in espansione che ha stimolato la ricerca di nuove strade per il trattamento e il controllo dei disturbi metabolici. Il grasso bruno, un tessuto adiposo specializzato caratterizzato da un maggiore dispendio energetico, è emerso come area di interesse perché la manipolazione di questo tessuto ha il potenziale di proteggere dall'obesità indotta dalla dieta alterando l'equilibrio tra assunzione e consumo di energia (1).
La linea cellulare immortalizzata di preadipociti bruni di topo WT-1 deriva da preadipociti bruni primari. I preadipociti WT-1 possono essere indotti a differenziarsi in adipociti bruni dopo il trattamento con fattori di induzione e differenziazione. Le cellule WT-1 esprimono il fattore di differenziazione del grasso bruno BMP7 e il marcatore del grasso bruno uncoupling protein-1 (UCP1) (3) e rappresentano un modello prezioso per lo studio della fisiologia mitocondriale durante l'adipogenesi. La linea cellulare WT-1 è stata utilizzata per sviluppare saggi 3D per il tessuto adiposo (4) ed è adatta a una serie di quesiti pertinenti alla ricerca sul metabolismo cellulare.
<bold>Fonte:</bold>
la linea cellulare WT-1 è stata creata a partire da pre-adipociti bruni primari isolati da cuccioli di topo appena nati e immortalizzati con l'antigene T grande del virus simiano 40 (SV40) (2).
Categoria di ricerca:
ricerca sulle cellule staminali
Origine della linea cellulare
Topo, adipociti
Confezionamento
&ge; 1X106 cellule/flacone
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Esclusione di responsabilità
Il prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).
All'interno della UE gli OGM sono disciplinati dalle Direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e dalla loro rispettiva attuazione nazionale negli Stati membri. Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2