Vai a
RAWP14250
Filtri a membrana MF-Millipore con pori di 1,2 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 filters
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
499,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 82 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
499,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
  • I filtri a membrana MF-Millipore® in esteri misti di cellulosa sono ideali per applicazioni di monitoraggio ambientale e in ambito biologico.
  • Sono compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave.
  • La membrana del filtro di colore bianco è disponibile quadrettata.
Application
Chiarificazione di soluzioni acquose
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAWP01300RAWP09025RAWP04700
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 270 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)