Documenti fondamentali
RAWP01300
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore con pori di 1,2 µm
Scegli un formato
100 FILTERS
127,00 €
127,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
127,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
5%
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: RAWP
L′impiego di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
Chiarificazione di soluzioni acquose
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)