Documenti fondamentali
RAWP05000
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
MF-Millipore, filter diam. 50 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 1.2 µm pore size
Scegli un formato
100 FILTERS
237,00 €
237,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
237,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
237,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain white filter
Livello qualitativo
Descrizione
50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
50 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
5%
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Descrizione generale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: RAWP
Applicazioni
Clarification of aqueous solutions
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)