PCSP24H48
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 3.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
Scegli un formato
314,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
314,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
clear PET membrane
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
0.6x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
max. temp. at 37 °C
Altezza
15.5 mm
Diametro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume di lavoro inserto
0.2 mL
Spessore membrana
9-16 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.3 cm2
Colore
clear membrane
transparent membrane
Dimensione pori
3.0 μm pore size
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
This individually sterile-packaged insert has an optically clear 3.0 μm pore size membrane and fits in most 24-well tissue culture plates.
Applicazioni
- Angiogenesis
- Chemotaxis
- Feeder Layers
- Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
- Phase Contrast Microscopy
Caratteristiche e vantaggi
- Optically clear TC-treated PET membrane
- Low pore density (0.6 million pores/cm2)
- Compatible with most 24-well plates
- Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
- Easily access the basolateral side between the flanges
Note legali
Prodotti correlati
Raccomandato
Articoli
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.