PCSP12H48
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 3.0 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear PET membrane
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
0.6x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
max. temp. at 37 °C
Altezza
15.5 mm
Diametro
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
Volume di lavoro inserto
0.4 mL
Misura
12 wells
Area superficiale
1.1 cm2
Colore
clear
transparent
Dimensione pori
3.0 μm pore size
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Chemotaxis
Feeder Layers
Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
Phase Contrast Microscopy
Caratteristiche e vantaggi
Low pore density (0.6 million pores/cm2)
Compatible with most 12-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges
Note legali
Prodotti correlati
Raccomandato