PC35
Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative (Anti-p53 and Anti-Sheep IgG only)
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1:500)
Immunoblotting (1:2500)
Immunocytochemistry (1:500)
Paraffin Sections (1:500, pepsin or heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (chromatin, see application references)
Componenti
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
A431 or SVT2 cells or breast carcinoma tissue
Altre note
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res. 54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.