Documenti fondamentali
PBMK04310
Millipore
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 300 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PES, 300 kDa NMWCO
Scegli un formato
10 EA
345,00 €
345,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
345,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
345,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
44.5 mm
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
300 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Assemblare la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. Le membrane per dischi da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel e polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Le membrane in PES Biomax sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi più elevati di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametro dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili in un′ampia gamma di dimensioni dei pori per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PBMK
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Applicazioni
NMWL 300 kDa, membrana Biomax in polietersolfone, diametro di 44,5 mm
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1