PA12/110
NovAseptic Valve, Pneumatic Stainless Steel Actuator, Normally Closed, NC
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
plastic, POM indicator
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
valve (Actuator, Pneumatic)
Livello qualitativo
Descrizione
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
Parametri
-1 to -6 bar pressure
0 to 70 °C temp. range
Peso
0.5 kg1.1 lb
Applicazioni
Confezionamento