P2GVPPV20
Pellicon® 2 Maxi Filter Module
filtration area 2 m2, pore size 0.22 μm
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm V 2 m2
Scegli un formato
13.549,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
13.549,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
9.0 cm (3.5 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
17.8 cm (7.0 in.)
Superficie filtrante
2 m2
Area nominale della membrana
2 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
WGK 2