OP97
Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) Mouse mAb (22C2)
liquid, clone 22C2, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22C2, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTOR(2475)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1.7 g/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-10 g/ml, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Jurkat or HeLa cells
Altre note
Sekulic A et al. 2000. Cancer Res.60, 3504.
Hosoi, H. 1999. Cancer Res.59, 886.
Alarcon, C.M., et al. 1996. Genes Dev.10, 279.
Freeman, K., and Livi, G.P. 1996. Gene172, 143.
Hosoi, H., et al. 1996. AACR 87th Ann. Mtg. Abstract 3445.
Cardenas, M.E., and Heitman, J. 1995. EMBO J.14, 5892.
Lorenz, M.C., and Heitman, J. 1995. J. Biol. Chem.270, 27531.
Sabatini, D.M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20875.
Zheng, X.F., et al. 1995. Cell82, 121.
Brown, E.J., et al. 1994. Nature369, 756.
Sabatini, D.M., et al. 1994. Cell78, 35.
Stan, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32027.
Kunz, J., et al. 1993. Cell73, 585.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
WGK 1
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.