Documenti
NZ-2ML-B
Millipore
Anti-k (clone P3A118OL67), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-k from the clone P3A118OL67, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
P3A118OL67, monoclonal
Confezionamento
pkg of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
1-5 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotipo
IgG
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2