Documenti
NXF-20
Millipore
Natrix® Q Process 150
Sinonimo/i:
Natrix® Assorbitore a membrana Q
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
Livello qualitativo
Descrizione
Natrix® Q Process 150
Nome Commerciale
Natrix®
Parametri
0.6-3 L/min flow rate
Alt. letto
0.5 mm
Volume del letto
115 mL
Gruppo funzionale matrice
Macroporous polymer
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Capacità
23 g binding capacity (BSA)(per device
per device)
Tecnica di separazione
strong anion exchange
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Grazie alla rivoluzionaria struttura tridimensionale in idrogel macroporoso che assicura un′elevata densità dei siti di legame e un rapido trasferimento di massa, le membrane per cromatografia Natrix®offrono una capacità legante superiore alle colonne basate su resina con flussi rapidi tipici degli adsorbenti a membrana tradizionali. Questa combinazione di prestazioni e velocità in un dispositivo plug-and-play monouso consente soluzioni scalabili a basso rischio per un'efficiente purificazione delle biomolecole.
La membrana per cromatografia Natrix® Q è una membrana a scambio anionico forte ad alta produttività progettata per la purificazione di biomolecole. L'esclusiva membrana per cromatografia Natrix® Q è un idrogel di poliacrilammide poroso contenente un'alta densità di gruppi laterali leganti ammonio quaternario (Q) che vengono polimerizzati direttamente all′interno di uno scaffold costituito da una membrana macroporosa inerte. La struttura a pori interconnessi e l'elevata densità del gruppo funzionale consentono portate elevate (in termini di secondi di tempo di permanenza) con una resa straordinaria anche a carichi estremamente elevati, pur mantenendo un'eccellente riduzione delle impurezze in un'ampia gamma di condizioni tampone. La membrana per cromatografia Natrix® Q è progettata per migliorare produttività, flessibilità, robustezza ed economicità di processo per qualsiasi bioprocesso si intenda pianificare. Il Natrix® Q Process 150 è un dispositivo dimensionato sui processi progettato per produzioni cliniche e commerciali in piena regola.
Capacità nominale di purificazione di mAb: 1150 g
Configurazione della membrana: Pieghettata
1 dispositivo per confezione
Membrana per cromatografia a scambio anionico forte progettata per la purificazione di biomolecole, con un′alta densità di gruppi amminici quaternari leganti che assicura velocità di flusso elevate e alta efficienza a carichi elevati, garantendo allo stesso tempo un′eccellente riduzione delle impurezze.
Caratteristiche e vantaggi
La membrana adsorbente per cromatografia Natrix® Q si caratterizza per:
  • Un′alta densità di gruppi amminici quaternari leganti, per un trasferimento di massa rapido
  • Un′alta capacità di legame anche a velocità di flusso elevate
  • Una combinazione di velocità e prestazioni in un dispositivo plug-and-play monouso, che consente di realizzare soluzioni scalabili e a basso rischio nella purificazione efficace di biomolecole.
Confezionamento
Doppio confezionamento
Note legali
NATRIFLO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has
Articoli
Membrane adsorbers are a cost-effective, robust, single-use solution for monoclonal antibody polishing
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Vedi tutto
Contenuto correlato
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.