Documenti fondamentali
NWKITIP
Millipore
Immobilon® -P PVDF NOW Bundle
2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane, 1 dispenser included
Scegli un formato
2 ROLLS
1.030,00 €
1.030,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ROLLS
1.030,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.23
1.030,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
Pacchetto Immobilon®-P NOW, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophobic
Confezionamento
dispenser box of 1
roll of 2
tecniche
western blot: suitable
Largh. × lungh. rotolo
8.5 cm × 10 m
Dimensione pori
0.45 μm
Capacità
160 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity(BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
Compatibilità
for use with CPTS
for use with Ponceau-S red
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Descrizione generale
Codice del filtro: IPVH
Coloranti compatibili:
  • Blu di Coomassie
  • Nero amido
  • Inchiostro di china
  • Rosso Ponceau-S
  • Oro colloidale
  • CPTS
  • Blu toluidina
  • Transilluminazione
  • Sypro ruby
Con il sistema Immobilon NOW basta un semplice taglio per ottenere mini-blot (7 x 8,5 cm) e midi-blot (8.5 x 13,5 cm) standard.
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
Componenti
Questo pacchetto comprende il dispenser Immobilon NOW e due rotoli 8,5 cm x 10 m di membrana di trasferimento.
Altre note
Sostituisce INCP00010
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany