MZAABG101
Microfil® con EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Membrane filtration system
Prodotti consigliati
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agenzia
ISO 7704
Descrizione
Yeast or mold
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with EZ-Pak®
Parametri
100 mL sample volume
Capacità
100 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Principio
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.