Merck
MX0482
Metanolo
≥99.9% (GC), suitable for gas chromatography (GC), suitable for EPA 601, for Purge & Trap OmniSolv®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto MX0482 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Metanolo, for Purge & Trap OmniSolv®
agency
suitable for EPA 601
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.05 ppm Volatile impurities (P&T) other organics, ≤0.1 ppm Volatile impurities (P&T) Methyl ethyl ketone
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Methanol, also known as Methyl alcohol, is a colorless organic solvent commonly used to dissolve substances with high and medium polarity. It is also used as a starting material/solvent for synthesis.
Application
Methanol is used as a solvent
  • In the mobile phase to separate mercury species on a Zorbax C18 reverse phase column.
  • To wash the cartridges and as an eluent to extract the analytes during the solid-phase extraction (SPE) process.
  • A standard in the gas chromatography determinations of methanol content in alcoholic beverages.
Appropriate for trace environmental analysis.
Packaging
is packaged in 1L amber glass bottle
Analysis Note
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0002meq/g max
Volatile impurities (P&T) Methyl ethyl ketone: 0.1ppm max
Volatile impurities (P&T) other organics: 0.05ppm max
Evaporation Number: 1.9
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Heterocyclic amines in aged and thermally treated pork longissimus dorsi muscle of normal and PSE quality
T Polak et al.
LWT--Food Science and Technology, 42, 504-513 (2009)
A rapid and accurate method for determination of methanol in alcoholic beverage by direct injection capillary gas chromatography
Wang, Mei-Ling, et al
Journal of food composition and analysis, 17, 187-196 (2004)
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography-atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction
Pavlna P et al.
Analytica Chimica Acta, 866, 21-26 (2015)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MX0482-604061839428829
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica