Documenti fondamentali
MSSCNFX00
Millipore
Piastra MultiScreen® a 96 pozzetti
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Sinonimo/i:
MultiScreen® 96-well plate
Scegli un formato
100 EACH
237,00 €
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
237,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom clear polystyrene plate
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Confezionamento
pkg of 100 plates
Dimens. piastra
96 wells
Misura
96 well
Descrizione generale
MultiScreen® 96-well polystyrene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polystyrene microplates are appropriate for a variety of biochemical assays in addition to sample preparation and storage.
Stato fisico
Color Code:Clear
Altre note
Automation Compatible:Yes
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany