MPSB-250ML
Tampone per il campione LDS 4X, per mPAGE®
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
vial of 250 mL
Descrizione generale
Utilizzato per preparare i campioni di proteine per l′elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) in condizioni denaturanti con mPAGE e la con la maggior parte degli altri gel Bis-Tris. Il tampone per il campione LDS contiene litio dodecil solfato a pH 8,4, che consente di ottimizzare l′attività dell'agente riducente.
- Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per qualsiasi altro scopo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione a esseri umani o animali.
Applicazioni
Western blotting
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3