Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
MMHVMFX24
Millipore
Imbuto Milliflex Oasis® Rapid
0.45 μm PVDF Durapore® membrane with 100 mL funnel, designed for Milliflex® Rapid 2.0
Sinonimo/i:
Unità filtrante Milliflex Oasis®, Unità sterili per la filtrazione su membrana ai fini della determinazione della carica microbica e del test di sterilità
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain white filter
styrene-butadiene device
Livello qualitativo
Sterilità
electron beam irradiated
Confezionamento
pkg of 24 units
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
Parametri
100 mL sample volume
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
Diam. filtro
49 mm
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Descrizione generale
Il sistema di rilevazione microbiologica Milliflex® Rapid è una soluzione automatizzata per la rilevazione, la gestione e la soluzione rapida di qualsiasi problema di contaminazione microbica in campioni filtrabili nel corso del processo produttivo. Il sistema migliora il controllo di processo, la resa del prodotto e la puntualità nel rilascio del prodotto finito. Basato sulla tecnologia di bioluminescenza dell'adenosina trifosfato (ATP), il sistema rapido MILLIFLEX® fornisce risultati più rapidi rispetto ai tradizionali metodi di rilevamento della contaminazione microbica.
L′imbuto MILLIFLEX OASIS® 100 ml è un′unità filtrante sterile pronta per l′uso, che combina in un unico dispositivo un imbuto e un filtro a membrana per offrire una soluzione completa per la determinazione della carica microbica. L′unità filtrante è in copolimero stirene-butadiene e la membrana, composta da esteri misti di cellulosa, ha pori di 0,22 μm e diametro di 49 mm ed è bianca e quadrettata. La superficie del filtro a membrana MILLIFLEX OASIS® è pari quasi al doppio della superficie delle membrane standard, per consentire una maggiore rapidità di filtrazione; il distacco dell′imbuto dalla membrana è semplice e non richiede alcuno strumento. La forma convessa della membrana filtrante dopo la filtrazione ne dimostra l'integrità e impedisce che le bolle d'aria rimangano intrappolate quando viene posizionata sui terreni di coltura.
La funzione MILLIFLEX PROTACT protegge i vostri campioni da contaminazioni secondarie e rende ottimale il contatto membrana-agar, per conseguire i risultati più affidabili. Il filtro a membrana sigillato brevettato impedisce il fenomeno del bypass spesso riscontrato con altri sistemi di filtrazione e garantisce una lettura robusta.
Il design di MILLIFLEX AZURE combina l'imbuto trasparente e gli indicatori di livello di riempimento su tutta la circonferenza per un facile riempimento da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell'unità di filtrazione impedisce qualsiasi perdita o by-pass della membrana per garantire che venga filtrato il giusto volume di campione.
Il sistema MILLIFLEX RACK&STACK include anche un coperchio autobloccante per un trasporto e un'incubazione sicuri.
Applicazioni
Il sistema di rilevamento microbiologico Milliflex Oasis® Rapid viene utilizzato nell′analisi della carica microbica, nel monitoraggio dell'acqua e nelle analisi microbiologiche di base della birra, dell′acqua in bottiglia e di campioni che contengano inibitori di crescita, dal momento che gli agenti antimicrobici non si legano alla membrana. Trova ampia applicazione nell′industria farmaceutica, nella cosmetica e nella produzione della birra.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX AZURE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX PROTACT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Contenuto correlato
Il sistema automatizzato Milliflex® Rapid consente di raggiungere i risultati dei test di sterilità e di determinazione della carica microbica con giorni di anticipo. La sua tecnologia di comprovata affidabilità rivela in maniera rapida e accurata i microrganismi nei test per la determinazione della carica microbica, di sterilità, di intermedi di processo o di prodotti finiti.
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.