MDRPN0410
Multiscreen® 96 well Plate, PTFE membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinonimo/i:
96-Well PTFE Plate, PTFE 96-Well Plate
Scegli un formato
821,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
821,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Livello qualitativo
Descrizione
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
hydrophobic
lid: no
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
1.9 mL sample volume (per well)
Altezza
40.7 mm
Lunghezza
128 mm
Larghezza
85.5 mm
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
1.9 mL
Volume d’esercizio
1.8 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Tipo di binding
low binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolli
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenuto correlato
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.